Ruthenium(III) chloride oxide (≥35,0% Ru), amoniado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Ruthenium oxychloride, Tetraamminechlorohydroxoruthenium(III) chloride, Ruthenium Red
11806.03
11806.06
11806.03EA
103
EUR
11806.03
11806.06
Ruthenium(III) chloride oxide (≥35,0% Ru), amoniado
Ruthenium(III) chloride oxide
CAS No.: 11103-72-3
Molecular Formula: H42Cl6N14O2Ru3
Formula Weight: 786.35
Physical Form: Crystalline
Density: 3.110
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point:
Applications: Microscopic stain
Fórmula:
H₄₂Cl₆N₁₄O₂Ru₃ Peso Molecular: 786.354 g/mol Ponto de Fusão: >500 °C (decomposição) Densidade: 3.110 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011479 Número CAS: 11103-72-3 Merck Index: 14,8300 |