Ruthenium(III) iodide (≥20,5% Ru), anidro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
11805.03
11805.06
11805.03EA
93.1
EUR
11805.03
11805.06
Ruthenium(III) iodide (≥20,5% Ru), anidro
Ruthenium(III) iodide
CAS No.: 13896-65-6
Molecular Formula: RuI3
Formula Weight: 481.78
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 590° dec.
MDL No.: MFCD00016316
Fórmula:
I₃Ru Peso Molecular: 481.783 g/mol Ponto de Fusão: 590 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016316 Número CAS: 13896-65-6 EINECS: 237-664-8 |