Print…
Platina 1% em gama alumina, pó, reduzido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Platinium
11797.14 11797.22 11797.06
11797.14EA 378 EUR
11797.14 11797.22 11797.06
Platina 1% em gama alumina, pó, reduzido
Platina
CAS No.: 7440-06-4 Molecular Formula: 300m2/g MDL No.: MFCD00011179
Fórmula: Pt
Peso Molecular: 195.08 g/mol
Ponto de ebulição: 3827
Ponto de Fusão: 1769
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011179
Número CAS: 7440-06-4
Merck Index: 12,07689