Print…
Ródio 1% em alumina, pó, reduzido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
11769.09 11769.18
11769.09EA 391 EUR
11769.09 11769.18
Ródio 1% em alumina, pó, reduzido
Ródio
CAS No.: 7440-16-6 MDL No.: MFCD00011201
Fórmula: Rh
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011201
Número CAS: 7440-16-6
EINECS: 231-125-0