Print…
Paládio 5% em carbonato de cálcio, pó para uso como catalisador, reduzido
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11723.06 11723.14 11723.22
11723.06EA 95.2 EUR
11723.06 11723.14 11723.22
Paládio 5% em carbonato de cálcio, pó para uso como catalisador, reduzido
Palladium
CAS No.: 7440-05-3 Odour: Odourless MDL No.: MFCD03427452
Fórmula: Pd
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011167
Número CAS: 7440-05-3