Yttrium(III) acetate tetrahydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11186.14
11186.22
11186.14EA
110
EUR
11186.14
11186.22
Yttrium(III) acetate tetrahydrate ≥99.99% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Yttrium(III) acetate tetrahydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 85949-60-6
Molecular Formula: C6H9O6Y.4H2O
Formula Weight: 338.10 (266.04anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 1.5
Appearance: White
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00013048
Fórmula:
C₆H₉O₆Y·4H₂O Peso Molecular: 338.10 g/mol (266.04 anhy) Ponto de Fusão: Decomp. Densidade: 1.5 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013048 Número CAS: 85949-60-6 EINECS: 245-612-0 |