Gallium(III) sulphate hydrate ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
11152.09
11152.18
11152.09EA
233
EUR
11152.09
11152.18
Gallium(III) sulphate hydrate ≥99.999% (baseado em metais), Puratronic®
Gallium(III) sulphate hydrate
Purity: 99.999%
CAS No.: 13780-42-2
Molecular Formula: Ga2(SO4)3.xH2O (x≈18)
Formula Weight: 427.62(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Density: 3.860
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 105-110°
MDL No.: MFCD00149725
Fórmula:
Ga₂(SO₄)₃·xH₂O (x≈18) Ponto de Fusão: 105…110 °C Densidade: 3,860 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149725 Número CAS: 13780-42-2 |