Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate (≥39% Pd) ≥99.9% (baseado em metais)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Tetraamminepalladium(II) chloride hydrate
11036.04
11036.09
11036.04EA
327
EUR
11036.04
11036.09
Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate (≥39% Pd) ≥99.9% (baseado em metais)
Tetraamminepalladium(II) chloride monohydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 13933-31-8
Molecular Formula: Pd(NH3)4Cl2.H2O
Formula Weight: 263.45 (245.43anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.91
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless to yellow
Melting Point: 120° dec.
UN No.: UN3077
MDL No.: MFCD00151033
Fórmula:
Cl₂H₁₄N₄OPd Ponto de Fusão: 120 °C (decomposição) Densidade: 1,91 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00151033 Número CAS: 13933-31-8 UN: 3077 ADR: 9,III |