Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate ≥98% (baseado em metais), Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Tetraammineplatinum (II) chloride hydrate
10836.03
10836.06
10836.03EA
308
EUR
10836.03
10836.06
Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate ≥98% (baseado em metais), Premion®
Tetraammineplatinum(II) chloride monohydrate
Purity: 99.995%
CAS No.: 13933-33-0
Molecular Formula: Pt(NH3)4Cl2.H2O
Formula Weight: 352.13 (334.11anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.74
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White to cream
Melting Point: 250°dec.
MDL No.: MFCD00149947
Fórmula:
Cl₂H₁₄N₄OPt Ponto de Fusão: 250 °C, (decomposição) Densidade: 2,74 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149947 Número CAS: 13933-33-0 EINECS: 237-706-5 |