Ammonium hexachloroiridate(III) hydrate ≥99.99% (baseado em metais), Premion®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
10713.03
10713.06
10713.03EA
395
EUR
10713.03
10713.06
Ammonium hexachloroiridate(III) hydrate ≥99.99% (baseado em metais), Premion®
Ammonium hexachloroiridate(III) hydrate
Purity: 99.99%
CAS No.: 15752-05-3
Molecular Formula: (NH4)3IrCl6.xH2O
Formula Weight: 459.06(anhy)
Physical Form: Crystalline powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Green
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003393
Fórmula:
(NH₄)₃IrCl₆·xH₂O Peso Molecular: 459.06 g/mol (anhy) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003393 Número CAS: 15752-05-3 EINECS: 239-842-0 |