Print…
Aluminum phosphate ≥99.99% (baseado nos metais), Puratronic®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
10628.06 10628.14
10628.06EA 115 EUR
10628.06 10628.14
Aluminum phosphate ≥99.99% (baseado nos metais), Puratronic®
Aluminum phosphate
Purity: 99.99% CAS No.: 7784-30-7 Molecular Formula: AlO4P Formula Weight: 121.95 Physical Form: Powder Density: 2.566 Appearance: White Melting Point: 1500° UN No.: UN3260 MDL No.: MFCD00003430
Fórmula: AlPO₄
Ponto de Fusão: >1500 °C
Densidade: 2,566
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003430
Número CAS: 7784-30-7
EINECS: 232-056-9
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,358