Tetracarbonyldi-µ-chlorodirhodium(I) (50,1 - 52,9% Rh)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
10547.01
10547.03
10547.01EA
198
EUR
10547.01
10547.03
Tetracarbonyldi-µ-chlorodirhodium(I) (50,1 - 52,9% Rh)
Tetracarbonyldi-µ-chlorodirhodium(I)
CAS No.: 14523-22-9
Molecular Formula: C4Cl2O4Rh2
Formula Weight: 388.76
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: Red
Melting Point: 121°
MDL No.: MFCD00135610
Fórmula:
C₄Cl₂O₄Rh₂ Ponto de Fusão: 121 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00135610 Número CAS: 14523-22-9 EINECS: 238-540-6 Merck Index: 14,8187 |