Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
Dichloro(cycloocta-1,5-diene)ruthenium(II), Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II) polymer
10494.03
10494.06
10494.03EA
128
EUR
10494.03
10494.06
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)ruthenium(II), polymer
CAS No.: 50982-12-2
Molecular Formula: [RuCl2(C8H12)]n
Physical Form: Powder
Appearance: Brown to black
Melting Point: 200° dec.
MDL No.: MFCD00171304
Fórmula:
[RuCl₂(C₈H₁₂)]n Peso Molecular: 280.1569 g/mol Ponto de Fusão: 200 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00171304 Número CAS: 50982-12-2 |