Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) (36,7% Pd)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
10493.03
10493.06
10493.03EA
142
EUR
10493.03
10493.06
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II) (36,7% Pd)
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)palladium(II)
CAS No.: 12107-56-1
Molecular Formula: C8H12Cl2Pd
Formula Weight: 285.49
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Yellow
Solubility: Soluble in dichloromethane
MDL No.: MFCD00012412
Fórmula:
C₈H₁₂Cl₂Pd Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012412 Número CAS: 12107-56-1 EINECS: 235-161-8 |