Print…
VWR®, Óculos, Kingston
Fornecedor: VWR
VWR® Kingston
111-1841EA 6.45 EUR
111-1841
VWR®, Óculos, Kingston
Óculos /Goggles
Wrap-around modern style goggles, especially designed for small faces, provides excellent panoramic vision. The goggles consist of a PC lens, PVC frame and polyester/rubber headband.
  • Elevado nível de conforto e proteção
  • Sistema de ventilação indirecta
  • Armação opalescente previne a reflexão da luz
Certificações: Em conformidade com EN 166:2001; EN 166 3 4 9 BT CE (armação); VWR® 1 BT 9 (lentes)