Print…
VWR® VisiScope® ALC, Microscópios binoculares
Fornecedor: VWR Collection
630-1925EA 491 EUR
630-1925 630-1927
VWR® VisiScope® ALC, Microscópios binoculares
Microscópios
O VisiScope ALC foi concebido para atender a todas as exigências de um laboratório de ensino de biologia avançada.
  • Controlo automático da luz (ALC): Iluminação correcta para cada objetiva
  • Oculares e objetivas com revestimento anti-fungos
  • Mecanismo de focagem com batente para evitar o contacto entre a objetiva e a amostra
Certificações: Conforme EUP 205/32/EC. Objetivas DIN.
Fornecimento: Supplied ready to use with eyepieces, objectives, dust cover and multi-plug external power supply.