Print…
VWR® Imager2Imager CHEMI Premium, Sistema de documentação de gel
Fornecedor: VWR Collection
730-1458EA 9400 EUR
730-1458 730-1469
VWR® Imager2Imager CHEMI Premium, Sistema de documentação de gel
Sistemas para fotodocumentação
Os sistemas de análise e documentação de gel VWR® Imager estão disponíveis em configurações adequadas a todas as aplicações de fluorescência e quimioluminescência. Ambos os modelos estão equipados com uma câmara digital CCD (3,8 ou 4 megapixels), que utiliza a última tecnologia USB. O sistema standard possui uma câmara CCD de 12-bits que pode ser modificada por software para 16-bits. O sistema CHEMI Premium está equipado com uma câmara CCD refrigerada de 16-bits que pode captar imagens de uma vasta gama de amostras quimioluminescentes usando os substratos mais comuns.
  • Sistema modular pode ser configurado de acordo com as necessidades do utilizador
  • Controlo automático pelo PC acelera a captação de imagens e os processos de análise
  • Desempenho de 16-bits para o fornecimento de dados de gel muito precisos
  • Porta com bloqueio automático protege contra uma exposição acidental a UV e a grande abertura proporciona fácil acesso para posicionamento e visualização do gel
  • Opções adicionais de lentes motorizadas e de iluminação para facilitar a configuração do sistema e proporcionar aplicações de imagiologia mais flexíveis
Os sistemas são totalmente controlados por computador, com lentes motorizadas integradas em ambos os sistemas (com feedback de dados no CHEMI Premium). A câmara escura, com isolamento completo da luz e adequada para aplicações quimiluminescentes avançadas e de RGB, possui uma porta robusta com dobradiça e abertura larga para facilitar o acesso à câmara e tem ainda um bloqueio electrónico automático com função de segurança para evitar a interrupção durante exposições longas. Funções como configurações da câmara, controlo da lente (incluindo o feedback de dados no CHEMI Premium), seleção de filtros e iluminação podem ser configuradas a partir de um PC (não fornecido). Além disso, as funções do utilizador como a exposição da câmara, campo neutro e amplo alcance dinâmico também são selecionadas a partir do desktop. Todas as configurações podem ser armazenadas num botão nas configurações definidas pelo utilizador.
Os sistemas VWR® Imager incorporam um software avançado de captação de imagens especificamente desenvolvido para simplificar o processo de captação de imagens de géis. O software VWR® Gel Documentation Image Capture é um pacote totalmente automático que controla a integração da câmara, a exposição, a lente e as opções de captação com configuração do autofocus para uma focagem precisa. O software VWR® Gel Documentation é um software de análise avançado e automático que analisa rapidamente um gel desde o carregamento até à obtenção de resultados numa questão de segundos. Bastando uma formação mínima do utilizador, o software VWR® Gel Documentation tem a capacidade de analisar uma vasta gama de meios, incluindo géis, placas, películas e spot blots.
Usando os sistemas VWR® Imager é possível produzir géis de electroforese corados com vários corantes fluorescentes e colorimétricos, incluindo: Coomassie® Blue, Corante de prata, Brometo de etídio, SYBR® Gold, SYBR® Green, SYBR® Safe, GelStar®, SYPRO® Red, SYPRO® Ruby, SYPRO® Orange, Fluoresceína, Rhodamine Red™, Texas Red™, Pro-Q® Diamond, Deep Purple™ ou placas GFP. Além disso, o VWR® Imager CHEMI Premium também dispõe de imagens usando quimiluminescência, bioluminescência, géis sem coloração, corante Alexafluor, corante CFTM, e corante Cy®. À medida que são lançados no mercado corantes novos vai sendo otimizada a sua utilização com o sistema VWR® Imager. Contacte-nos para mais detalhes.
Fornecimento: o sistema standard inclui uma câmara digital CCD de 12-bits com 3,8 megapixels (16-bits de profundidade do ficheiro), lentes de zoom motorizado, e uma roda de filtros de 7 posições. O sistema CHEMI Premium inclui uma câmara digital CCD refrigerada de 16-bits com 4 megapixels, lente de zoom motorizado com feedback e uma roda de filtros motorizada de 7 posições. Todos os sistemas incluem um armário, uma luz epi branca (suspensa), software VWR® Gel Documentation e software VWR® Gel Documentation Image Capture, cabos e pacote de software de suporte. Opções de iluminação devem ser encomendadas em separado.