Print…
VWR®, Pacotes de pó para determinação de cloro, reagentes para fotómetros
Fornecedor: VWR Chemicals
85601.620EA 34.1 EUR
85601.620 85601.680 85602.620 85602.680 85603.620 85603.680 85604.620 85604.680
VWR®, Pacotes de pó para determinação de cloro, reagentes para fotómetros
Kits para análise ambiental
VWR® Powder Pack reagents are designed to be used on laboratory and portable photometers with 16 mm cell capability. No calibration data is necessary. The pillows, individually sealed in aluminium foil packs, are unaffected by ambient conditions and contain pre-measured powder reagents for accuracy, convenience and great solubility.
  • Exactos
  • Rápidos e práticos, com dissolução mais fácil do que as pastilhas e prazo de validade longo
  • Dispensam a calibração
  • Manuseamento idêntico ao dos reagentes Hach® correspondentes