Print…
Medidores multiparamétricos, portáteis, MultiLine® Multi 3510 IDS
Fornecedor: WTW
2FD350 2FD351 2FD353 2FD354 2FD35U
662-2135EA 1120 EUR
662-2135 662-2136 662-2137 662-2138 662-2139
Medidores multiparamétricos, portáteis, MultiLine® Multi 3510 IDS
Medidores electroquímicos Medidores de pH e multi-paramétricos
Medidores multiparamétricos portáteis e compactos para medições de pH, condutividade e oxigénio dissolvido com sensores digitais inteligentes (IDS). Possuem um canal de medição universal para todos os parâmetros. O design robusto e impermeável torna-os ideais para medições de campo e no laboratório.
  • Menus bem posicionados tornam a operação fácil e segura
  • O software MultiLab® Importer permite a obtenção de dados via Excel®
  • Função QSC para otimização do controlo do sensor de qualidade
  • Registos de calibração e informações adicionais são armazenados no sensor
  • Sistema sem fios pronto para módulos IDS sem fios
  • Disponível em conjuntos com sensores e acessórios
Fornecimento: o medidor (sem elétrodos) é fornecido com caixa, software MultiLab® Importer, pilhas, cabo USB e um pequeno manual. Os conjuntos (excepto o conjunto U) incluem sensores adicionalmente.
O conjunto U inclui: medidor, caixa, manual de instruções, suporte, copo, tampões de pH 4 e 7, KCl 3 mol/l, padrão de condutividade, CD-ROM, driver para USB, pilhas recarregáveis, cabo USB, fonte de alimentação e .
Nota: é necessário um módulo sem fios para uso com os elétrodos wireless. Este módulo não está incluído e deve ser encomendado em separado.