Print…
Kits, teste de determinação de cloro, Spectroquant®, Supelco®
Fornecedor: Merck
1.00597.0001 1.00598.0001 1.00598.0002 1.00599.0001 1.00602.0001 1.00602.0002 1.00595.0001 1.00086.0001 1.00087.0001 1.00088.0001
1.00597.0001EA 107 EUR
1.00597.0001 1.00598.0001 1.00598.0002 1.00599.0001 1.00602.0001 1.00602.0002 1.00595.0001 1.00086.0001 1.00087.0001 1.00088.0001
Kits, teste de determinação de cloro, Spectroquant®, Supelco®
Kits para análise ambiental
All Spectroquant® test kits can be used with the Prove range of spectrophotometers and Nova 60/60A instruments. Tests can be used not only on photometers and spectrophotometer from Merck, but also on photometers and spectrophotometers from other suppliers (programming details available on request). Spectroquant® cell test kits.
  • Very user friendly, validated methods
  • All the necessary reagents for the analysis are contained in the cells for most the test parameters
  • Packaging design protects the cells from fluctuation of temperature and moisture during storage and transport
  • The barcode on the cells ensures the correct method of analysis is chosen - eliminating mistakes and reducing set-up times
Kits de teste de reagente Spectroquant®
- Misturas de reagentes prontas a usar, extremamente estáveis, num design fácil de utilizar
- Possibilidade de escolha do formato adequado das células, de acordo com a gama de medição
- Prazo de validade longo, de até 3 anos - tudo à temperatura ambiente.
- Seleção automática do método correto com a ajuda da identificação de código de barras AutoSelector
Nota: O intervalo citado na tabela abaixo refere-se aos instrumentos Prove e Nova. Para alguns kits de teste o intervalo de medição disponível para os instrumentos Spectroquant® Multy and Move 100 pode ser reduzido.
*4 Reagents for free chlorine testing are reagent Cl₂-1 1.00086.0001  and reagent Cl₂-2 1.00087.0001 together with empty cell and accessories  1.00089.0001
Reagents for total chlorine are reagent Cl₂-1 1.00086.0001, reagent Cl₂-2 1.00087.0001 and reagent Cl₂-3 1.00088.0001 together with empty cell and accessories 1.00089.0001
*7 Este método é reconhecido oficialmente pela USEPA (agência ambiental norte-americana) como método alternativo para a investigação de:
*7-1 águas residuais
*7-2 água potável
*7-3 água potável e águas residuais, respectivamente