Print…
VWR® Fatos-macaco de proteção química
Fornecedor: VWR Collection
113-8379EA 171 EUR
113-8379 113-8383 113-8384 113-8380 113-8381 113-8382
VWR® Fatos-macaco de proteção química
Roupas Descartáveis
Estes fatos-macaco robustos, mas leves, são fabricados com um tecido de PE não tecido otimizado da DuPont. O toque suave e a estrutura aberta destes fatos-macaco oferecem uma proteção de barreira adequada de tipo 5 e 6 e permanece permeável ao ar e ao vapor de humidade.
  • Capuz de duas peças, fecho de correr com aba
  • Elásticos nos pulsos, tornozelos, face e cintura (costurados)
  • Tratamento antiestático (EN 1149-1) - no exterior
  • Costuras exteriores amarelas para identificação visual e diferenciação
  • Proporciona proteção contra contaminação radioativa (EN 1073-2)
Cor: Branco
Peso: <180 g
Certificações: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010. EN 13034:2005 + A1:2009. EN 1149-5:2008. EN 1073-2:2002. Type 5/6, Cat. III.
Embalagem: Embalado individualmente, 25 fatos-macaco envoltos em plástico.