Print…
Disposable samplers, TargetDispo
Fornecedor: BURKLE
5393-4460 5393-4461 5393-4470 5393-4471
300-0249EA 233 EUR
300-0249 300-0250 300-0251 300-0252
Disposable samplers, TargetDispo
Amostradores Amostradores descartáveis
O amostrador descartável TargetDispo é utilizado para retirar amostras de uma posição pré-determinada com precisão. O amostrador está fechado enquanto perfura o pó ou o granulado, abre-se quando atinge o ponto de retirada da amostra e é fechado de novo. Deste modo obtém-se uma amostra de um ponto preciso.
  • Esvaziamento fácil através de uma abertura (Ø 14 mm) na pega
  • Produzidos em sala limpa
  • Esterilização por radiação gama opcional
  • Contaminação cruzada completamente eliminada
  • 25 mm de diâmetro