Print…
Amostradores descartáveis, DispoPicker
Fornecedor: BURKLE
5393-5540 5393-5541 5393-5550 5393-5551
300-0259EA 123 EUR
300-0259 300-0260 300-0261 300-0262
Amostradores descartáveis, DispoPicker
Amostradores Amostradores descartáveis
This disposable DispoPicker is used in the sampling of powders and small-grain bulk materials. Because the tip is closed, the sample material cannot trickle back out of the sample lance.
  • Produzidos em sala limpa
  • Esterilização por radiação gama opcional
  • Contaminação cruzada completamente eliminada
Adequado para amostras retiradas de cortes transversais.