Print…
Ácido sulfúrico ≥96% para análise de azoto
Fornecedor: VWR Chemicals
Perigo
85546.320EA 52.5 EUR
85546.320 85546.290
Ácido sulfúrico ≥96% para análise de azoto
Ácido sulfúrico
Fórmula: H₂SO₄
Ponto de ebulição: 330 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 10,38 °C
Densidade: 1,84 kg/l
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II
ALCANCE: 01-2119458838-20
Merck Index: 14,08974
Encomendar
Assay Min. 96 %
Colouration Max. 10 APHA
Ignition residue Max. 2 ppm
Substances reducing KMnO4 (as SO2) Max. 2 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 1 ppm