Print…
Filtros de membrana, tipo 111
Fornecedor: Sartorius
11106-30-N 11106-85-N 11107-100-N 11104-13-N 11104-25-N 11104-47-N 11104-50-N 11105-25-N 11105-47-N 11105-50-N 11106-100-G 11106-100-N 11106-13-N 11106-25-N 11106-47-ACN 11106-47-N 11106-50-N 11106-90-G 11107-100-G 11107-13-N 11107-25-N 11107-47-ACN 11107-47-N 11107-50-ACN 11107-50-N 11107-90-G 11107-30-N 11106-50-ACN 11106-110-N
SART11106-30-NEA 127 EUR
SART11106-30-N 611-0670 SART11107-100-N 512-4114 512-4214 512-4314 512-4414 512-4215 512-4315 512-4415 512-4516 512-4550 512-4116 512-4216 611-0668 512-4316 512-4416 512-4913 512-4518 512-4118 512-4218 512-4863 512-4318 512-4873 512-4418 512-4914 SART11107-30-N 512-4872 SART11106-110-N
Filtros de membrana, tipo 111
Filtros Filtros de Membrana
De acetato de celulose hidrófilo. Ideais para análises biológicas e clínicas, testes de esterilidade e medições de cintilação. Capacidade muito baixa de ligação proteica, adequados para meios aquosos e alcoólicos e para gases quentes.
* Estéreis