β-Escin, white 92 - 95%, powder
Fornecedor: MP Biomedicals
|
Atenção
|
Sinônimos:
1101.2
0215794105
0215794101
ICNA0215794105EA
261
EUR
ICNA0215794105
ICNA0215794101
β-Escin, white 92 - 95%, powder
β-Escin
Peso Molecular:
1101.2 g/mol |
Número MDL :
MFCD00076054 Número CAS: 11072-93-8 |