Print…
Muflas tubulares compactas, séries R e RD
Fornecedor: NABERTHERM
RD30A171A R-152L2AN R-152L3AN R-152O2AN R-152O3AN R-252L2AN R-252L3AN R-252O2AN R-252O3AN R-252W2AN3 R-252W3AN3 R-322L2AN R-322L3AN R-322O2AN R-322O3AN R-322W2AN3 R-322W3AN3 R-472L2AN R-472L3AN R-472O2AN R-472O3AN R-472W2AN3 R-472W3AN3 R-572L2AN R-572L3AN R-572O2AN R-572O3AN R-572W2AN3 R-572W3AN3
455-0487EA 3730 EUR
455-0487 455-2064 455-2065 455-2066 455-2067 455-2068 455-2069 455-2070 455-2071 455-2072 455-2073 455-2074 455-2075 455-2076 455-2077 455-2078 455-2079 455-2080 455-2081 455-2082 455-2083 455-2084 455-2085 455-2086 455-2087 455-2088 455-2089 455-2090 455-2091
Muflas tubulares compactas, séries R e RD
Estufas Muflas tubulares
Estas muflas tubulares compactas de bancada com sistemas de controlo integrados podem ser usadas para uma variedade de processos. Equipadas com um tubo de trabalho de cerâmica C 530 e duas tampas em fibra, oferecem uma relação desempenho/preço imbatível. As unidades apresentam exteriores de aço inoxidável texturizado resistente à corrosão. Os modelos R têm uma temperatura máxima de 1200 ou 1300 °C, os modelos RD têm uma temperatura máxima de 1100 ou 1300 °C.
  • Diâmetro do tubo: modelos RD de 15 a 30mm, modelos R de 50 a 120 mm
  • Comprimento aquecido: modelos RD de 150 a 200 mm, modelos R de 250 a 1000 mm
  • Tubo de trabalho de cerâmica C 530 e duas tampas de fibra fornecidas de série
  • Os modelos R e RD possuem um termopar de tipo S, excepto os modelos RD com uma temperatura máxima de 1300ºC, que possuem um termopar de tipo K
  • Silenciosos relés de controlo de potência de estado sólido
  • Isolamento não-classificado evita o potencial risco de cancro
  • Os controladores B 510 e C 550 podem ser lidos através de documentação processada integrada via USB
Fornecimento: fornecidas com tubo de trabalho e tampas. Série RD disponível com controlador digital R 7 com apenas uma seleção de temperatura. Série R disponível com o controlador basic B 510 com display LC, com 5 programas configuráveis livremente, 4 segmentos e 2 funções extra ou com o controlador professional C 550 com display LC, com 10 programas configuráveis livremente, 20 segmentos e 2 funções extra. O controlador professional P 580 com display LC, com 50 programas configuráveis livremente, 40 segmentos e 2 a 6 funções extra, pode ser usado para controlo de uma ou 3 zonas para otimização da uniformização da temperação, pode ser adaptado e atualizado. Todos os modelos R e RD são monófásicos, com excepção dos modelos R 120/500/12 ou /13, R 170/750/12 ou /13, R 170/1000/12 ou /13 que são trifásicos. Acessórios opcionais disponíveis, como, por exemplo, um controlador de proteção contra temperatura excessiva com dispositivo de desligamento de temperatura ajustável, para proteção térmica de classe 2, de acordo com o disposto na norma EN 60519-2, que atua como um limitador térmico que protege tanto a mufla como a sua carga, um controlador em cascata para a medição da temperatura no tubo de trabalho e atrás do tubo, bem como tubos de trabalho concebidos para os requisitos de processo e com o design com três zonas com controlador P 580 (comprimento aquecido desde 500 mm, para os modelos de 1200 e 1300ºC). Contacte-nos para mais detalhes.
Atenção: Nota: A temperatura de operação contínua máxima tem sempre de ser 50ºC inferior à Tmax do modelo indicado na tabela.
* ΔT 10ºC, comprimento uniforme medido com as tampas de extremidade montadas.
** Alimentação trifásica de 380 V.
*** ΔT 5ºC, comprimento uniforme medido com as tampas de extremidade montadas.