Print…
VWR®, Recipientes para amostras, com tampa de rosca
Fornecedor: VWR Collection
216-1823EA 179 EUR
216-1823 216-1808 216-1809 216-1822 216-1805 216-1806 216-1807 216-1824 216-1825 216-1826 216-1827 216-1828 216-1829 216-1830 216-1834 216-1835 216-1836 216-1837
VWR®, Recipientes para amostras, com tampa de rosca
Recipientes de amostras Recipientes, uso geral
PP, clear, with LDPE screw cap.
  • Excelente resistência química e térmica
  • Disponíveis embalados sob codições estéreis ou assépticas
  • Estão disponíveis quatro volumes: 40, 60, 125 e 180 ml
Recipientes de paredes direitas para recolha, armazenamento e transporte de amostras. Tampa de rosca rebordo interno à prova de fugas para abertura e fecho rápidos.
Atenção: *O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904.