Print…
VWR®, Espalhadores, em forma de L, Standard Line
Fornecedor: VWR Collection
612-5496EA 150 EUR
612-5496 612-5497
VWR®, Espalhadores, em forma de L, Standard Line
Espalhadores de células Espalhadores de células
Espalhadores de PS, em forma de L, descartáveis e estéreis permitem o espalhamento uniforme de amostras líquidas através da superfície de placas de agar sem riscar ou cortar o meio.
  • Superfície de espalhamento suave
  • Os espalhadores são pré-esterilizados, eliminando a necessidade de passar pela chama ou autoclavagem
  • Disponível embalado individualmente ou a granel (5 espalhadores por saco)