Print…
VWR®, Frascos conta-gotas
Fornecedor: VWR Collection
215-3816EA 43.7 EUR
215-3816 215-3817 215-3818 215-3819 215-3820 215-3821 215-3822 215-3823 215-3824 215-3825 215-3826 215-3827 215-3828
VWR®, Frascos conta-gotas
Frascos Frascos Conta-Gotas
Vidro soda-lime, âmbar.
  • Good chemical and physical properties
  • Pipette kit not included
Âmbar para proteger substâncias sensíveis à luz. Com rosca DIN 18.