Print…
Cloreto de guanidínio ≥98%, BAKER ANALYZED® para bioquímica, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Atenção
4077-01EA 0 EUR
4077-01
Cloreto de guanidínio ≥98%, BAKER ANALYZED® para bioquímica, J.T.Baker®
Cloreto de guanidínio
Fórmula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Peso Molecular: 95,53 g/mol
Ponto de Fusão: 185 °C
Densidade: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013026
Número CAS: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (NH₂C(:NH)NH₂·HCl) ≥98.0 %
Loss on Drying at 105°C ≤0.3 %
UV Absorbance of 6M Solution - 275 nm, For Information Only
UV Absorbance of 6M Solution - 260 nm, For Information Only
Melting Range(Lower) 175 - 188 °C
Melting Range(Upper) 175 - 188 °C