Print…
Sand, quartz, purificado, lavado e incinerado, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
3382-01EA 25.5 EUR
3382-01 3382-05
Sand, quartz, purificado, lavado e incinerado, J.T.Baker®
Sand, quartz
Washed and ignited. For boats.
Fórmula: SiO₂
Ponto de ebulição: 2230 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 1427 °C
Densidade: 2,622…2.645 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02100519
Número CAS: 14808-60-7
EINECS: 238-878-4
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 0.16 %
Substances Soluble in HCl ≤0.16 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs