Print…
Cloreto de lítio 99, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Atenção
5852-04EA 0 EUR
5852-04 5852-06
Cloreto de lítio 99, granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Cloreto de lítio
Granular.
Fórmula: LiCl
Peso Molecular: 42.39 g/mol
Ponto de ebulição: 1382
Ponto de Fusão: 614
Densidade: 2.07 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011078
Número CAS: 7447-41-8
EINECS: 231-212-3
Merck Index: 13,05550
Encomendar
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99 %
ACS - Assay (LiCl) ≥99 %
Solubility Passes Test
ACS - Titrable Base (meq/g) ≤0.008
ACS - Calcium (Ca) ≤0.01 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.002 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %
ACS - Potassium (K) ≤0.01 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.20 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.01 %
ACS - Barium (Ba) ≤0.003 %
ACS - Loss on Drying at 105°C ≤1.0 %
Appearance (colorless, hygroscopic, crystalline granules with some black specks)