Print…
VWR®, Dispensador para película vedante
Fornecedor: VWR Collection
631-1137EA 97.4 EUR
631-1137 631-1138 631-1139
VWR®, Dispensador para película vedante
Dispensadores de Película Selante
Dispensador em ABS concebido para armazenar, dispensar e cortar Parafilm™, fita, etiquetas e Tough-Tags™.
  • O design inclui uma lâmina segura
  • Desliza e corta sem perigo para os dedos
  • Suporta um ou dois rolos de 50 mm (82'') ou um rolo de 100 mm (4'')