Print…
VWR®, Refractómetros digitais portáteis
Fornecedor: VWR Collection
635-0723EA 921 EUR
635-0723 635-0722
VWR®, Refractómetros digitais portáteis
Refractómetros Refractómetros portáteis
Os refratómetros de duas escalas fornecem gamas de brix (concentração de açúcar) e a medição do índice de refração.
  • Prisma de vidro óptico e caixa em aço inoxidável para estabilizar a temperatura da amostra
  • Calibração do zero simples com água destilada
  • Compensação automática da temperatura para corrigir as leituras de água e de soluções de sacarose a 20ºC
Fornecimento: Fornecido com duas pilhas AAA e indicador de bateria fraca, guia em vários idiomas e caixa de proteção.