Print…
VWR®, Autoclavable Biohazard Bags
Fornecedor: VWR Collection
129-1148EA 149 EUR
129-1148 129-1150 129-1152
VWR®, Autoclavable Biohazard Bags
Sacos Sacos de Eliminação de Resíduos
Ideais para o processamento de materiais de risco biológico que requerem autoclavagem antes da eliminação. Disponíveis com ou sem indicador de temperatura. Sacos em PP com elevada resistência suportam uma temperatura máxima de autoclavagem de 135 °C (275 °F). PP, 50 µm de espessura, amarelo.
  • Fecho torcido permite ao saco expandir e libertar o vapor durante o arrefecimento
  • Sacos resistentes a furos, rasgos e fugas e cumprem os requisistos de teste de resistência ao impacto com um dardo de 165 g, conforme estipulado na norma ASTM D1709-98
  • Cada saco tem
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable