Print…
Luvas industriais, uvex phynomic XG
Fornecedor: UVEX
6007009 6007007 6007008 6007010 6007011 6007006 6007012 6007005
112-4425EA 68.1 EUR
112-4425 112-4423 112-4424 112-4426 112-4427 112-4523 UVEX6007012 UVEX6007005
Luvas industriais, uvex phynomic XG
Luvas
As luvas uvex phynomic XG proporcionam a melhor aderência ao óleo na sua classe. Os forros de poliamida/elastano contemplam um revestimento inovador de espuma Xtra Grip de polímero aquoso, o qual também é especialmente flexível e bastante robusto.
  • A passagem ultralenta de líquidos proporciona proteção adicional para a pele
  • Elevada resistência à abrasão, níveis elevados de destreza
  • O ajuste de tipo segunda pele confere um toque natural
  • A construção flexível reduz a fadiga
  • Isentas de substâncias alergénicas – não são usadas substâncias nocivas no fabrico destas luvas
  • Adequadas para a maioria de utilizadores sensíveis a alergias
São ideais para tarefas delicadas de montagem, de manutenção geral e de precisão. São adequadas para utilização em condições húmidas e muito oleosas.
Certificações: EN 388:2016 (4121X)
Certificação de acordo com a norma 100 de Oeko-Tex®