Print…
Safety storage cabinets, under bench, type UB-ST-90, UB-line
Fornecedor: asecos
30410001 30411001 30432001 30433001
MSGA30410001EA 2850 EUR
MSGA30410001 MSGA30411001 135-2028 MSGA30433001
Safety storage cabinets, under bench, type UB-ST-90, UB-line
Mobiliário Armários/Armários Segurança
Os modelos com display gráfico grande são indicados por G no nome do modelo. Da mesma forma, mostro a calibração interna. Os modelos com sufixo -C são fornecidos com certificado de calibração de fábrica. Consulte o site para obter detalhes sobre a gama completa de modelos.
  • Segurança - gaveta direita equipada de série com fio de ligação à terra incl. braçadeira, ambas gavetas com cárter soldado e fechamento automático em caso de incêndio
  • As gavetas podem ser trancadas com fechadura de cilindro e permanecem abertas em qualquer posição
  • Flexível e móvel –
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable