Print…
Safety storage under bench cabinets, type UB-T-90, UB-line
Fornecedor: asecos
30443001 30444001 30464001 30481001 30482001 30483001 30484001 30107001
135-2029EA 2351 EUR
135-2029 MSGA30444001 MSGA30464001 MSGA30481001 MSGA30482001 MSGA30483001 MSGA30484001 MSGA30107001
Safety storage under bench cabinets, type UB-T-90, UB-line
Mobiliário Armários/Armários Segurança
Sob armários de bancada com portas laterais. Resistência ao fogo: 90 minutos.
  • Acesso seguro a todos os recipientes, o interior das gavetas é completamente visível
  • As gavetas podem ser trancadas com fechadura de cilindro e indicador do estado de bloqueio (vermelho/verde)
  • Flexível e móvel – rodízios com rodapé disponíveis opcionalmente
  • Condutas de ar integradas prontas para conexão (NW 50) a um sistema de exaustão técnico técnico
  • Portas de manuseio convenientes que podem ser abertas com mínimo esforço
Certificações: Conformidade EN 14727 (mobiliário de laboratório), aprovação GS, conformidade CE. Forno testado (teste de tipo) de acordo com EN 14470-1
Fornecimento: Fornecido sem pacotes de equipamento interior. Pacotes de equipamentos internos também precisam ser encomendados. Por favor, verifique o site ou entre em contato com o escritório de vendas da Avantor para obter mais informações. Preços de entrega disponíveis mediante solicitação.