Print…
N-Metil-2-pirrolidona (NMP), SupraSolv® para cromatografia gasosa de headspace
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1-Methyl-2-pyrrolidinone, N-Methyl-2-pyrrolidinone,NMP, 1-Methyl-2-pyrrolidone, NMP, Methyl Pyrrolidone
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.02497.0500 1.02497.1000 1.02497.2500
1.02497.0500EA 96.7 EUR
1.02497.0500 1.02497.1000 1.02497.2500
N-Metil-2-pirrolidona (NMP), SupraSolv® para cromatografia gasosa de headspace
N-Metil-2-pirrolidona (NMP)
Fórmula: C₅H₉NO
Peso Molecular: 99.13 g/mol
Ponto de ebulição: 202
Ponto de Fusão: –24 °C
Densidade: 1.033 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 91
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003193
Número CAS: 872-50-4
EINECS: 212-828-1
Merck Index: 13,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32d156c242c81ef2974339109ced3895beda87fd&vid=06c87bbb3b5050362f47a8fc836cedc8a6d51530&prid=web&clid=SAPDAM