Print…
Sistema de filtração do ar do laboratório, Halo
Fornecedor: ERLAB CAPTAIRE
AP026C09010021 AP026C09020021
ERLAAP026C09010021EA 2410 EUR
ERLAAP026C09010021 ERLAAP026C09020021
Sistema de filtração do ar do laboratório, Halo
Hottes para extracção de gases Hottes de Extracção de Gases com Filtro
Unidade de filtração de nível laboratorial montada no teto.
Please complete the quote request to enable us to assist you in finding the right unit for your application.
https://pt.cmd2.vwr.com/bin/public/fc/main?f=Y5&pimid=17633926
  • Remove os odores/contaminantes fugitivos no laboratório
  • Filtração diária durante 24 horas
  • Baixo custo - não são necesárias condutas
  • Fácil de instalar no teto - não é necessário ligar ao sistema AVAC
  • Fácil de operar: o utilizador pode alterar facilmente o estado, a definição ou verificar a manutenção de rotina através do smartphone
Halo retira continuamente ar sujo do laboratório através do filtro, absorvendo as moléculas que causam odores nauseabundos e devolvendo ar limpo à divisão através de respiradores laterais pouco perturbadores. O sistema de filtração molecular de nível de laboratório contém Neutrodine, uma mistura de carbono ativado única e potente combinada com um pré-filtro que captura uma grande variedade de contaminantes do ar, que, se não for tratada, pode representar um potencial risco para a saúde.
Atenção: There is a very wide range of Erlab Fume Hoods and Enclosures. To ensure you receive the correct product for your specific application and setting please complete the contact form as per the url above. Your local Avantor sales representative will then send you an eValiQuest form to get details of your application and requirements. Once we have received this back from you, we will send you a quotation based on your precise requirements ensuring all handling and safety requirements are met. 