Print…
Ácido hexacloroplatinico, GR reagente analítico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Hydrogen hexachloroplatinate (IV), Dihydrogen hexachloroplatinate (IV)
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
1.07341.0005 1.07341.0025
1.07341.0005EA 237 EUR
1.07341.0005 1.07341.0025
Ácido hexacloroplatinico, GR reagente analítico, Supelco®
Ácido hexacloroplatinico
Fórmula: H₂Cl₆Pt
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011330
Número CAS: 16941-12-1
UN: 3264
ADR: 8,II
Encomendar
Solubility Soluble at 20 °C
Density 1.06 g/cm3 (20 °C)
pH 0.6 (H2O, 20 °C)
Assay ≥10,0 %