Print…
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.42857.0010 8.42857.0100
8.42857.0010EA 26.5 EUR
8.42857.0010 8.42857.0100
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol) para síntese, Sigma-Aldrich®
4,4'-Methylenebis(2,6-di-tert-butylphenol)
Fórmula: C₂₉H₄₄O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008822
Número CAS: 118-82-1
EINECS: 204-279-1
Encomendar
Solubility - 0,0001 g/l (20 °C)
Melting Point 153...156 °C
Molar Mass 424.67 g/mol
Boiling Point 217 °C (1 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (25 °C)
Flash Point 222 °C
Density 0.99 g/cm3 (20 °C)
Flash point 222 °C
Vapor pressure - 0,1 hPa (25 °C)
Storage temperature 15...25 °C
Assay (GC, area%) ≥98% (a/a)
Melting range (lower value) ≥153 °C
Melting range (upper value) ≤156 °C
Identity (IR) passes test