Print…
4-Piperidone monohydrate hydrochloride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.41672.0010 8.41672.0050
8.41672.0010EA 43.6 EUR
8.41672.0010 8.41672.0050
4-Piperidone monohydrate hydrochloride para síntese, Sigma-Aldrich®
4-Piperidone monohydrate hydrochloride
Fórmula: C₅H₉NO·xHCl·yH₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012776
Número CAS: 320589-77-3
EINECS: 255-602-8
Encomendar
Melting Point 95...99 °C
Molar Mass 153,61 g/mol
Hill Formula C5H9NO*ClH*H2O
HS Code 2933 39 99
Storage temperature 15...25 °C
Assay (argentometric) ≥98% (m)
Melting range (lower value) ≥91 °C
Melting range (upper value) ≤94 °C
Identity (IR) conforms