Print…
Ácido sulfúrico 1 N em solução aquosa, BAKER ANALYZED® solução volumétrica, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
5642-02EA 0 EUR
5642-02 5642-09
Ácido sulfúrico 1 N em solução aquosa, BAKER ANALYZED® solução volumétrica, J.T.Baker®
Ácido sulfúrico
The quality of BAKER ANALYZED™ ACS Reagents meets or exceeds the requirements set forth by the American Chemical Society (ACS). These acids are tested for common trace metals.
Fórmula: H₂SO₄
Densidade: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064589
Número CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,II
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Appearance Passes Test
Normality 0.995 - 1.005
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Phosphate (PO₄) ≤1 ppm
Heavy Metals (as Pb) ≤0.3 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
SRM No…