Print…
Piruvato de sódio ≥99.0% (por titulação não aquosa), pó branco, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Sinônimos: 2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
3354-02EA 1000.51 EUR
3354-02 3354-04
Piruvato de sódio ≥99.0% (por titulação não aquosa), pó branco, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Piruvato de sódio
Lot analysis on label.
Fórmula: CH₃COCOONa
Peso Molecular: 110.04 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002586
Número CAS: 113-24-6
EINECS: 204-024-4
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 1% max.
Assay (CH₃COCOONa) (by non-aqueous titration) ≥99.0 %
Free Pyruvic Acid (CH₃COCOOH) ≤1 %
Solubility Passes Test
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs.
Store cold. Keep Dry. Warm to room temperature before opening.