Print…
N-tert-Butyl-6-chloronicotinamide para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: N-(tert-Butyl)-6-chloronicotinamide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43921.0005 8.43921.0025
8.43921.0005EA 46.3 EUR
8.43921.0005 8.43921.0025
N-tert-Butyl-6-chloronicotinamide para síntese, Sigma-Aldrich®
N-tert-Butyl-6-chloronicotinamide
Fórmula: C₁₀H₁₃ClN₂O
Número MDL : MFCD08460992
Número CAS: 115309-58-5
Encomendar
Melting Point 108...110 °C
Molar Mass 212,68 g/mol
HS Code 2933 39 99
Storage temperature 15...25 °C
Colour (visual) white to off white
Appearance of substance (visual) powder
Assay (HPLC, area%) ≥97%
Melting range (lower value) ≥107 °C
Melting range (upper value) ≤110 °C
Water (K. F.) ≤0,10% (m)
Identity (IR) conforms