Print…
N-Ethyl-p-toluenesulphonamide para síntese
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43970.0050 8.43970.0250
8.43970.0050EA 65.1 EUR
8.43970.0050 8.43970.0250
N-Ethyl-p-toluenesulphonamide para síntese
N-Ethyl-p-toluenesulphonamide
Fórmula: C₉H₁₃NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00048511
Número CAS: 80-39-7
EINECS: 201-275-1
Encomendar
Hill Formula C₉H₁₃NO₂S
Molar Mass 199.27 g/mol
Density 1.26 g/cm³
Flash point 127 °C
Melting Point 63...65 °C
Storage class 10 - 13 Other liquids and solids
WGK WGK 3 highly water endangering
Storage temperature 15...25 °C