Print…
D-Glucoronic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: D-(+)Glucuronic acid, D-Glucuronic acid, D-(+)-glucuronic acid, (2S,3S,4S,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-oxohexanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43961.0010 8.43961.0025
8.43961.0010EA 111 EUR
8.43961.0010 8.43961.0025
D-Glucoronic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
D-Glucoronic acid
Fórmula: C₆H₁₀O₇
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00166981
Número CAS: 6556-12-3
EINECS: 229-486-4
Encomendar
Solubility Soluble at 20 °C
Melting Point 160...164 °C
Hill Formula C6H10O7
Molar Mass 194,14 g/mol
HS Code 2932 99 00
Storage temperature 15...25 °C
Assay (acidimetric) ≥98%
Identity (IR) passes test