Print…
Polyethylene glycol diacid, M.W. 600 para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43912.0250 8.43912.1000 8.43912.9999
8.43912.0250EA 163 EUR
8.43912.0250 8.43912.1000 8.43912.9999
Polyethylene glycol diacid, M.W. 600 para síntese, Sigma-Aldrich®
Polyethylene glycol diacid
Fórmula: (C₂H₄O)nC₄H₆O₅
Número MDL : MFCD00132002
Número CAS: 39927-08-7
Encomendar
Colour (visual) colourless
Appearance of substance (visual) liquid
Acid value 160 - 195
Water (K. F.) ≤ 5.0 %
Refractive index (n 20°/D) 1.460 - 1.480